Print…
2-Methoxybenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Methoxyphenyl)methanamine, 2-(Aminomethyl)anisole, o-Anisylamine
170540100 170540500
ACRO170540100EA 36.8 EUR
ACRO170540100 ACRO170540500
2-Methoxybenzylamine 98%
2-Methoxybenzylamine
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 231…233 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008110
Número CAS: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %