Print…
3-Nitro-o-toluidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
115843-100G 115843-25G
SIAL115843-100GEA 209 EUR
SIAL115843-100G SIAL115843-25G
3-Nitro-o-toluidina, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Densidade: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007731
Número CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III