Print…
3-Nitro-o-toluidina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Nitro-o-methylaniline, 3-Nitro-2-methylaniline, 2-Methyl-3-nitroaniline, 2-Amino-6-nitrotoluene
152020250 152021000
ACRO152020250EA 46.9 EUR
ACRO152020250 ACRO152021000
3-Nitro-o-toluidina 97%
3-Nitro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 305 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Densidade: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007731
Número CAS: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %