Print…
p-Toluidina, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
89630-100G 89630-500G
89630-100GEA 102 EUR
89630-100G 89630-500G
p-Toluidina, Supelco®
p-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 201 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 43 °C
Densidade: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007906
Número CAS: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
UN: 3451
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e3fb888b42d603a36c18dcef45266025bd53f3&vid=b91c594bab10758721c830a0f7da73fad5c65d63&prid=web&clid=SAPDAM