p-Toluidina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Aminotolueno, 4-Toluidina
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
A13698.0BEA
94.1
EUR
A13698.0B
A13698.0I
A13698.30
p-Toluidina ≥99%
p-Toluidina
Purity: 99+%
CAS No.: 106-49-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 471281
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 3451
MDL No.: MFCD00007906
Fórmula:
C₇H₉N Peso Molecular: 107.16 g/mol Ponto de ebulição: 199…202 °C Ponto de Fusão: 42…46 °C Densidade: 1.05 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007906 Número CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,09674 |