Print…
m-Toluidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Toluidina, 3-Aminotolueno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
511218-5ML 511218-100ML 511218-1L
SIAL511218-5MLEA 47.5 EUR
SIAL511218-5ML SIAL511218-100ML SIAL511218-1L
m-Toluidina, Sigma-Aldrich®
m-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007808
Número CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614