Print…
m-Toluidina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Toluidina, 3-Aminotolueno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08314.0100 8.08314.1000
8.08314.0100EA 34.9 EUR
8.08314.0100 8.08314.1000
m-Toluidina para síntese, Sigma-Aldrich®
m-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007808
Número CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 204 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.5669 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials