m-Toluidina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Toluidina, 3-Aminotolueno
A14058.0B
A14058.30
A14058.0BEA
108
EUR
A14058.0B
A14058.30
m-Toluidina ≥99%
m-Toluidina
Purity: 99%
CAS No.: 108-44-1
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5670
Odour: Unpleasant
Melting Point: -30°
Boiling Point: 203-204°
Beilstein Reference: 635944
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007808
Fórmula:
C₇H₉N Ponto de ebulição: 203…204 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 0,992 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007808 Número CAS: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |