Print…
m-Toluidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Toluidina, 3-Aminotolueno
157870010 157870050
ACRO157870010EA 125 EUR
ACRO157870010 ACRO157870050
m-Toluidina 99%
m-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 203…204 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007808
Número CAS: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %