Print…
o-Toluidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Aminotolueno, 2-Toluidina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
185426-100G 185426-500G 185426-5G
SIAL185426-100GEA 78.6 EUR
SIAL185426-100G SIAL185426-500G SIAL185426-5G
o-Toluidina, Sigma-Aldrich®
o-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: < –15 °C
Densidade: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007730
Número CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674