o-Toluidina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Aminotolueno, 2-Toluidina
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
A13602.0BEA
67.3
EUR
A13602.0B
A13602.0I
A13602.30
o-Toluidina ≥99%
o-Toluidina
Purity: 99%
CAS No.: 95-53-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Unpleasant
Melting Point: -24°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 741981
Merck Reference: 14,9536
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00007730
Fórmula:
C₇H₉N Ponto de ebulição: 199…200 °C Ponto de Fusão: –24 °C Densidade: 1,004 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007730 Número CAS: 95-53-4 EINECS: 202-429-0 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9536 |