Print…
o-Toluidina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminotolueno, 2-Toluidina
139080025 139085000 139080100
ACRO139080025EA 131 EUR
ACRO139080025 ACRO139085000 ACRO139080100
o-Toluidina 99%
o-Toluidina
Fórmula: C₇H₉N
Ponto de ebulição: 199…200 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007730
Número CAS: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5730 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %