Print…
Benzilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Aminotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
407712-100ML 407712-800ML
SIAL407712-100MLEA 128 EUR
SIAL407712-100ML SIAL407712-800ML
Benzilamina, Sigma-Aldrich®
Benzilamina
Fórmula: (C₆H₅)CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10 °C
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008106
Número CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127