Print…
Feniletilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
407267-100ML 407267-800ML
SIAL407267-100MLEA 179 EUR
SIAL407267-100ML SIAL407267-800ML
Feniletilamina, Sigma-Aldrich®
Feniletilamina
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 200 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,9639 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008184
Número CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371