Print…
Feniletilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
128945-1L 128945-250ML
SIAL128945-1LEA 145 EUR
SIAL128945-1L SIAL128945-250ML
Feniletilamina, Sigma-Aldrich®
Feniletilamina
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 200
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.9639 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008184
Número CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2735
ADR: 8 I
Merck Index: 12,07371