Print…
Feniletilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: PEA, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07334.0005 8.07334.0250
8.07334.0005EA 24.9 EUR
8.07334.0005 8.07334.0250
Feniletilamina para síntese, Sigma-Aldrich®
Feniletilamina
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Ponto de ebulição: 200
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0.9639 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008184
Número CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Merck Index: 12,07371
Encomendar
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 200 - 202 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Refractive Index 1.5332 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.5 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (4.3 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C
Viscosity kinematic 2.40 mm2/s (23 °C)