Print…
Feniletilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
156490010 156491000 156492500 156490050
ACRO156490010EA 101 EUR
ACRO156490010 ACRO156491000 ACRO156492500 ACRO156490050
Feniletilamina 99%
Feniletilamina
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂NH₂
Ponto de ebulição: 200…202 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –60 °C
Densidade: 0,985 g/cm³
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008184
Número CAS: 64-04-0
EINECS: 200-574-4
UN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07371
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %