Print…
Isotiocianato de benzilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzylisothiocyanate
A15008.06 A15008.14 A15008.22
A15008.06EA 36 EUR
A15008.06 A15008.14 A15008.22
Isotiocianato de benzilo ≥98%
Isotiocianato de benzilo
Purity: 98% CAS No.: 622-78-6 Molecular Formula: C6H5CH2NCS Formula Weight: 149.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6030 Odour: Pungent Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 386135 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004819
Fórmula: C₈H₇NS
Peso Molecular: 149.22 g/mol
Ponto de ebulição: 242…243 °C
Ponto de Fusão: 24
Densidade: 1.125
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004819
Número CAS: 622-78-6
EINECS: 210-753-9
UN: 2922
ADR: 8 III