Isotiocianato de benzilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Benzylisothiocyanate
402130250
402130050
402131000
ACRO402130250EA
90.5
EUR
ACRO402130250
ACRO402130050
ACRO402131000
Isotiocianato de benzilo 98%
Isotiocianato de benzilo
Fórmula:
C₈H₇NS Peso Molecular: 149.22 g/mol Ponto de ebulição: 243 Ponto de Fusão: 24 Densidade: 1.12 g/cm³ Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00004819 Número CAS: 622-78-6 EINECS: 210-753-9 |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6010 to 1.6040 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...