Print…
2-Phenylethyl isothiocyanate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: β-Phenethyl isothiocyanate, 2-Phenethyl isothiocyanate, 2-Isothiocyanatoethylbenzene, Phenethyl isothiocyanate
265160050 265160250
ACRO265160050EA 37.7 EUR
ACRO265160050 ACRO265160250
2-Phenylethyl isothiocyanate 96%
2-Phenylethyl isothiocyanate
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂NCS
Peso Molecular: 163.24 g/mol
Ponto de ebulição: 113 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.1 g/cm³
Ponto de Inflamação: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004821
Número CAS: 2257-09-2
EINECS: 218-855-5
UN: 2810
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %