Print…
p-Tolyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
143634-100G 143634-25G 143634-5G
SIAL143634-100GEA 410 EUR
SIAL143634-100G SIAL143634-25G SIAL143634-5G
p-Tolyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
p-Tolyl isocyanate
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 193…195 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002029
Número CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II