p-Tolyl isocyanate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
162520250
162521000
162520050
162525000
ACRO162520250EA
75.8
EUR
ACRO162520250
ACRO162521000
ACRO162520050
ACRO162525000
p-Tolyl isocyanate 99%
p-Tolyl isocyanate
Fórmula:
C₈H₇NO Ponto de ebulição: 70…72 °C (10 mmHg) Densidade: 1,056 g/cm³ Ponto de Inflamação: 66 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002029 Número CAS: 622-58-2 EINECS: 210-743-4 UN: 3390 ADR: 6.1, |
Appearance | Clear light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |