m-Tolyl isocyanate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methylphenyl isocyanate
L15255.06
L15255.14
L15255.06EA
35.1
EUR
L15255.06
L15255.14
m-Tolyl isocyanate ≥99%
m-Tolyl isocyanate
Purity: 99%
CAS No.: 621-29-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5305
Odour: Pungent
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 386149
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002021
Fórmula:
C₈H₇NO Peso Molecular: 133.15 g/mol Ponto de ebulição: 75…76 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 195…198 °C Densidade: 1.033 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002021 Número CAS: 621-29-4 EINECS: 210-676-0 UN: 2206 ADR: 6.1 II |