o-Tolyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 614-68-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5345
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 507985
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002009
Fórmula:
C₈H₇NO Ponto de ebulição: 186 °C Densidade: 1,074 Ponto de Inflamação: 92 °C (197 °F) |
Número MDL :
MFCD00002009 Número CAS: 614-68-6 EINECS: 210-389-0 UN: 2206 ADR: 6.1,II |