Print…
4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Ethyl-4-isocyanatobenzene
L12718.06 L12718.03 L12718.14
L12718.06EA 57.5 EUR
L12718.06 L12718.03 L12718.14
4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
4-Ethylphenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 23138-50-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5270 Odour: Pungent Boiling Point: 67-68°/1mm Beilstein Reference: 971100 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013881
Fórmula: C₉H₉NO
Peso Molecular: 147.18 g/mol
Ponto de ebulição: 67…68 °C (1 mmHg)
Densidade: 1.024
Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013881
Número CAS: 23138-50-3
EINECS: 245-446-9
UN: 2206
ADR: 6.1 II