Print…
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
D0807-25ML D0807-500ML
TCIAD0807-25MLEA 16 EUR
TCIAD0807-25ML TCIAD0807-500ML
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dimetil-p-toluidina
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 211°C
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008316
Número CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33fc9198bcc48cc0b676c199a84491567db6d8e0&vid=33fc9198bcc48cc0b676c199a84491567db6d8e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %