Print…
N,N-Dimetil-p-toluidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D189006-100ML D189006-1L D189006-500ML
SIALD189006-100MLEA 54.4 EUR
SIALD189006-100ML SIALD189006-1L SIALD189006-500ML
N,N-Dimetil-p-toluidina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetil-p-toluidina
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008316
Número CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III