Print…
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.5% (por GC), grau de catalisador, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
41690-100ML 41690-500ML
SIAL41690-100MLEA 56 EUR
SIAL41690-100ML SIAL41690-500ML
N,N-Dimetil-p-toluidina ≥98.5% (por GC), grau de catalisador, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetil-p-toluidina
Catalyst grade for peroxide polymerization
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008316
Número CAS: 99-97-8
EINECS: 202-805-4
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Encomendar
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Dark Yellow and Colorless to Dark Green-Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 98.5 %
DENSITY D20/4 0.930 - 0.945
REFRACTIVE INDEX N20/D 1.546 - 1.548
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD 10 MONTHS