N,N-Dimetil-m-toluidina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N,N,3-Trimethylaniline, 3-(Dimethylamino)toluene, N,N-Dimethyl-3-methylaniline, 3,N,N-Trimethylaniline
A13326.06
A13326.14
A13326.22
A13326.06EA
27.5
EUR
A13326.06
A13326.14
A13326.22
N,N-Dimetil-m-toluidina ≥98%
N,N-Dimetil-m-toluidina
Purity: 98%
CAS No.: 121-72-2
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: -15°
Boiling Point: 212-215°
Beilstein Reference: 1422766
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008305
Fórmula:
C₉H₁₃N Ponto de ebulição: 212…215 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 0,932 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008305 Número CAS: 121-72-2 EINECS: 204-495-6 UN: 1708 ADR: 6.1,II |