Benzil(dimetil)amina 98
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
A12191.0J
A12191.AK
A12191.AU
A12191.0JEA
372
EUR
A12191.0J
A12191.AK
A12191.AU
Benzil(dimetil)amina 98
Benzil(dimetil)amina
Purity: 98+%
CAS No.: 103-83-3
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5010
Melting Point: -75°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1099620
UN No.: 2619
MDL No.: MFCD00008329
Fórmula:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Peso Molecular: 135.21 g/mol Ponto de ebulição: 183…184 °C Ponto de Fusão: –75 °C Densidade: 0.900 Ponto de Inflamação: 54 °C (129 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008329 Número CAS: 103-83-3 EINECS: 203-149-1 UN: 2619 ADR: 8 II |