Print…
Benzil(dimetil)amina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
159751000 159755000 159750025 159750051
ACRO159751000EA 22.8 EUR
ACRO159751000 ACRO159755000 ACRO159750025 ACRO159750051
Benzil(dimetil)amina 99%
Benzil(dimetil)amina
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 183…184 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0.9 g/cm³
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008329
Número CAS: 103-83-3
EINECS: 203-149-1
UN: 2619
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered