4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Iodophenyl)methanol
L19278.03
L19278.06
L19278.03EA
46.3
EUR
L19278.03
L19278.06
4-Iodobenzyl alcohol ≥97%
4-Iodobenzyl alcohol
Purity: 97%
CAS No.: 18282-51-4
Molecular Formula: C7H7IO
Formula Weight: 234.04
Melting Point: 72-74°
Beilstein Reference: 1931621
Fórmula:
C₇H₇IO Ponto de Fusão: 72…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01732720 Número CAS: 18282-51-4 |