Print…
2-Iodobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
183636-10G 183636-50G
SIAL183636-10GEA 106 EUR
SIAL183636-10G SIAL183636-50G
2-Iodobenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇IO
Ponto de ebulição: 145 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 91 °C
Número MDL : MFCD00004610
Número CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2