Print…
2-Iodobenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L15126.06 L15126.14
L15126.06EA 41.4 EUR
L15126.06 L15126.14
2-Iodobenzyl alcohol ≥99%
2-Iodobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 5159-41-1 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2079487
Fórmula: C₇H₇IO
Ponto de ebulição: 145 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004610
Número CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2