Print…
2-Iodobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
179700100 179700500
ACRO179700100EA 54.9 EUR
ACRO179700100 ACRO179700500
2-Iodobenzyl alcohol 99%
2-Iodobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇IO
Ponto de ebulição: 145 °C (10 -rr)
Ponto de Fusão: 88…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004610
Número CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
Encomendar
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %