Print…
3-Iodo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
278858-25G 278858-5G
SIAL278858-25GEA 0 EUR
SIAL278858-25G SIAL278858-5G
3-Iodo-p-toluic acid, Sigma-Aldrich®
3-Iodo-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇IO₂
Ponto de ebulição: 329 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Número MDL : MFCD00010392
Número CAS: 82998-57-0