2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19876.03
L19876.06
L19876.03EA
80.3
EUR
L19876.03
L19876.06
2-Iodo-m-toluic acid ≥98%
2-Iodo-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 108078-14-4
Molecular Formula: C8H7IO2
Formula Weight: 262.05
Melting Point: 150-153°
Beilstein Reference: 2439521
Fórmula:
C₈H₇IO₂ Ponto de Fusão: 150…153 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079764 Número CAS: 108078-14-4 |