Print…
4'-Iodoacetofenona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
357804-25G 357804-5G
SIAL357804-25GEA 190 EUR
SIAL357804-25G SIAL357804-5G
4'-Iodoacetofenona, Sigma-Aldrich®
4'-Iodoacetofenona
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 145…150 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045320
Número CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8