Print…
4'-Iodoacetofenona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
A16794.06 A16794.14 A16794.22
A16794.06EA 39.6 EUR
A16794.06 A16794.14 A16794.22
4'-Iodoacetofenona ≥98%
4'-Iodoacetofenona
Purity: 98% CAS No.: 13329-40-3 Molecular Formula: C8H7IO Formula Weight: 246.05 Melting Point: 82-84° Beilstein Reference: 1857412
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 145…150 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045320
Número CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8