Print…
4'-Iodoacetofenona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
278890250 278890050
ACRO278890250EA 112 EUR
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodoacetofenona 98%
4'-Iodoacetofenona
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 145 - 150 °C (20 -rr)
Ponto de Fusão: 82…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045320
Número CAS: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %