Print…
(3-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Iodobenzyl cyanide, 2-(3-Iodophenyl)acetonitrile
L15118.03 L15118.06
L15118.03EA 76.9 EUR
L15118.03 L15118.06
(3-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(3-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 130723-54-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-35° Boiling Point: 138°/12mm Beilstein Reference: 7350695 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00040890
Fórmula: C₈H₆IN
Peso Molecular: 243.05 g/mol
Ponto de ebulição: 138 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040890
Número CAS: 130723-54-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III