Print…
(2-Iodofenil ) acetonitrilo 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Iodobenzyl cyanide, 2-(2-Iodophenyl)acetonitrile
L12767.03 L12767.06
L12767.03EA 31.4 EUR
L12767.03 L12767.06
(2-Iodofenil ) acetonitrilo 96%
(2-Iodofenil ) acetonitrilo
Purity: 96% CAS No.: 40400-15-5 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 139-140°/13mm Beilstein Reference: 2083106 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040888
Fórmula: C₈H₆IN
Peso Molecular: 243.05 g/mol
Ponto de ebulição: 139…140 °C (13 mmHg)
Densidade: 1.750
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040888
Número CAS: 40400-15-5
UN: 3276
ADR: 6.1 III