1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Ethyliodobenzene
A14138.09
A14138.18
A14138.09EA
42
EUR
A14138.09
A14138.18
1-Ethyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Ethyl-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 25309-64-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Mild
Melting Point: -17°
Boiling Point: 112-113°/20mm
Beilstein Reference: 2076973
MDL No.: MFCD00060663
Fórmula:
C₈H₉I Ponto de ebulição: 112…113 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: –17 °C Densidade: 1,600 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060663 Número CAS: 25309-64-2 |