Print…
2-Iodo-1-phenylethane 97% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-Phenylethyl iodide, (2-Iodoethyl)benzene
Estabilização: Stabilised with copper
305250050 305250250
ACRO305250050EA 79.5 EUR
ACRO305250050 ACRO305250250
2-Iodo-1-phenylethane 97% estabilizada
2-Iodo-1-phenylethane
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂I
Ponto de ebulição: 122…123 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,6 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00039408
Número CAS: 17376-04-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5990 to 1.6030 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Copper