Print…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
565849-1G 565849-5G
SIAL565849-1GEA 39.3 EUR
SIAL565849-1G SIAL565849-5G
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₂S
Peso Molecular: 244.62 g/mol
Ponto de ebulição: 49.5…50.5 °C (0.2 mmHg)
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Número MDL : MFCD00042422
Número CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8 II