Print…
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
A12907.14 A12907.03 A12907.06
A12907.14EA 317 EUR
A12907.14 A12907.03 A12907.06
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2991-42-6 Molecular Formula: C7H4ClF3O2S Formula Weight: 244.62 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 28-34° Boiling Point: 118-120°/18mm Beilstein Reference: 2113604 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042422
Fórmula: C₇H₄ClF₃O₂S
Ponto de ebulição: 118…120 °C (18 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…34 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042422
Número CAS: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,II