4-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
A12725.03
A12725.06
A12725.03EA
70.3
EUR
A12725.03
A12725.06
4-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 825-83-2
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4920
Odour: Stench
Boiling Point: 66-68°/15mm
Beilstein Reference: 2045665
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042320
Fórmula:
C₇H₅F₃S Peso Molecular: 178.18 g/mol Ponto de ebulição: 66…68 °C (15 mmHg) Densidade: 1.300 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042320 Número CAS: 825-83-2 UN: 2810 ADR: 6.1 III |