Print…
α,α,α-Trifluoro-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
178470-1G 178470-25G 178470-5G
SIAL178470-1GEA 46.6 EUR
SIAL178470-1G SIAL178470-25G SIAL178470-5G
α,α,α-Trifluoro-p-cresol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002363
Número CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7