Print…
α,α,α-Trifluoro-p-cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 50.4 EUR
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluoro-p-cresol para síntese, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 45…47 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002363
Número CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
Encomendar
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C