Print…
α,α,α-Trifluoro-p-cresol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
176440010 176440050 176440250
ACRO176440010EA 28.8 EUR
ACRO176440010 ACRO176440050 ACRO176440250
α,α,α-Trifluoro-p-cresol 98%
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Fórmula: C₇H₅F₃O
Ponto de ebulição: 71,5…72 °C (8 mmHg)
Ponto de Fusão: 40…46 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002363
Número CAS: 402-45-9
EINECS: 206-945-7
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to yellow-brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥97.5 %